Learn More
Metro™ Unités de sécurité mobiles à usage standard, acier inox
Sécurisez les éléments les plus importants de votre laboratoire. Les unités de sécurité mobiles à usage standard Metro assurent la protection des matériaux précieux et des éléments sensibles contre la perte ou le vol. Disponible en acier inox élégant et facile à nettoyer.
Marque:  Metro™ SEC33S-SD
Code produit. 15957231
  • 4795.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Requires : Les roulettes doivent être commandées séparément. Contactez votre représentant du service client de Fisher Scientific™ Safety pour sélectionner et commander les roulettes appropriées à votre application, vos exigences de charge et votre environnement d’exploitation.
Description
Description
Les unités de sécurité mobiles assurent la protection des objets de valeur et des matériaux sensibles contre la perte ou le vol. L’acier inoxydable type 304 offre une résistance supérieure à la corrosion. La construction en treillis métallique ouvert épais permet que le contenu reste toujours visible, ce qui facilite le contrôle des stocks. Sélection de roulettes pour répondre à vos besoins.
  • Poignée de porte brevetée, ergonomique, à 1/4 de tour
  • Les portes doubles s’ouvrent à 270° et peuvent être fixées de part et d’autre de l’unité
  • Étagères fixes hautes et basses Super Erecta
  • Les étagères intermédiaires en option peuvent être réglées par incréments de 1 po sur toute la hauteur du montant
Informations sur la commande
Livré démonté ; assemblage facile. Étagères et roulettes intermédiaires Super Adjustable / Super Erecta™ vendues séparément.
Spécification
Spécification
Chariot de sécurité mobile
Silver
62 po
40,75 in
Acier inoxydable
63 kg
21,5 in
63 kg
40,75 x 21,5 x 62 po (103,5 x 54,6 x 157,5 cm)
157,5 cm
103,5 cm
2
138 lb
54,6 cm