Learn More
Metro™ Roulette à tige
Utilisée pour les applications de lavage de chariot mobile.
Marque: Metro™ 5MPRGSA
Code nomenclature Nacres: JA.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.70400kg
Description
- Rigide
- PUR
- Expédié avec tampon donu
Spécification
Tampon donut et canal rigide 30 po | |
Caoutchouc à module élevé | |
135 kg | |
Les poteaux mobiles Super Erecta™ offrent des joints de graisse et des raccords zerk, peuvent résister aux lavages haute pression | |
Caoutchouc |
1,25 in | |
Roulette à tige rigide lavable | |
3,2 cm | |
300 lb |