Learn More
Metro™ Accessoire pour table de travail de laboratoire en acier inox, tablette en treillis métallique
Code produit. p-3535500
Click to view available options
Finition:
Revêtement époxy
Longueur (impériale):
28,3 in
40,3 in
Poids (impériale):
7,5 lb
10 lb
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15927041
Marque: Metro™ LT48WE
Il en reste null
Ajouter au panier
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Développez votre espace de travail dans votre laboratoire. Les étagères de table de travail de laboratoire Metro en acier inox sont disponibles en acier inox ou revêtues d’époxy.
  • Les étagères se montent sur des cadres à trois côtés avec des clips
  • Charge nominale pour un maximum de 150 lb.
  • Également compatible avec les tables de travail de laboratoire MetroMax i
Spezifikation
Type de produit Tablette en treillis métallique
Finition Revêtement époxy
À utiliser avec (équipement) Tables de travail Metro™ MetroMax i™ et autres tables de travail en acier inox
Longueur (impériale) 40,3 in
Longueur (métrique) 102,5 cm
Capacité de charge (impériale) 150 lb
Capacité de charge (métrique) 68 kg
Type de montage Cadre à 3 côtés
Poids (impériale) 10 lb
Poids (métrique) 4,5 kg
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt