Learn More
Metro™ Table de travail de laboratoire en acier inox, dessus en acier inox, avec dosseret et cadre à 3 côtés
Veillez à ce que vos travailleurs restent en sécurité dans le laboratoire. La table de travail de laboratoire en acier inox Metro avec dosseret, cadre à 3 côtés et construction en acier inox offre une propreté et une performance anticorrosion.
Marque: Metro™ LTSM48US
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Surfaces lisses faciles à nettoyer
- Les unités mobiles peuvent être facilement déplacées pour nettoyer derrière la zone de la table
- Large gamme d’accessoires et de roulettes disponibles
Informations sur la commande
Les roulettes doivent être commandées séparément.
Spécification
Table mobile | |
Idéal pour le laboratoire | |
89 cm | |
47,75 in | |
600 lb | |
30 po | |
Acier inoxydable |
47,75 x 30 x 35 po (121,2 x 76,2 x 89 cm) | |
35 po | |
Dosseret avec cadre à 3 côtés, insert adaptateur | |
121,2 cm | |
273 kg | |
76,2 cm |