Learn More
Metro™ Table de travail de laboratoire en acier inox, dessus/dosseret en acier inox et Solid HD Shelf
Procure une station de travail plus sûre à votre personnel. La table de travail de laboratoire en acier inox Metro assure une performance anticorrosion avec dosseret et Solid Shelf et une construction en acier inox.entière.
Marque: Metro™ LTSM30S
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Surfaces lisses faciles à nettoyer
- Les unités mobiles peuvent être facilement déplacées pour nettoyer derrière la zone de la table
- Large gamme d’accessoires et de roulettes disponibles
Informations sur la commande
Les roulettes doivent être commandées séparément.
Spécification
Table mobile | |
Idéal pour le laboratoire | |
89 cm | |
29,75 in | |
600 lb | |
30 in | |
Acier inoxydable |
29,75 x 30 x 35 po (75,5 x 76,2 x 89 cm) | |
35 po | |
Dosseret et étagère Solid HD, insert adaptateur | |
75,5 cm | |
273 kg | |
76,2 cm |