Learn More
Metro™ Table de travail de laboratoire en acier inox, dessus d’îlot en acier inox et Solid HD Shelf
La table de travail de laboratoire en acier inox Metro assure une performance anticorrosion et une construction en acier inox entière.
Marque:  Metro™ LTSM48IS
1049.70 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21644" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15997131
  • 2030.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Surfaces lisses faciles à nettoyer
  • Les unités mobiles peuvent être facilement déplacées pour nettoyer derrière la zone de la table
  • Large gamme d’accessoires et de roulettes disponibles
Informations sur la commande
Les roulettes doivent être commandées séparément.
Spécification
Spécification
Table mobile
Idéal pour le laboratoire
89 cm
47,75 in
600 lb
30 in
Acier inoxydable
47,75 x 30 x 35 po (121,2 x 76,2 x 89 cm)
35 po
Étagère Solid HD, insert adaptateur
121,2 cm
273 kg
76,2 cm