Learn More
Metro™ Table de travail de laboratoire en acier inox, dessus d’îlot en acier inox et Solid HD Shelf
La table de travail de laboratoire en acier inox Metro assure une performance anticorrosion et une construction en acier inox entière.
Marque:  Metro™ LTSM36IS
Code produit. 15917131
  • 1900.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 26-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Surfaces lisses faciles à nettoyer
  • Les unités mobiles peuvent être facilement déplacées pour nettoyer derrière la zone de la table
  • Large gamme d’accessoires et de roulettes disponibles
Informations sur la commande
Les roulettes doivent être commandées séparément.
Spécification
Spécification
Table mobile
Idéal pour le laboratoire
89 cm
35,75 in
600 lb
30 in
Acier inoxydable
35,75 x 30 x 35 po (90,8 x 76,2 x 89 cm)
35 in
Étagère Solid HD, insert adaptateur
90,8 cm
273 kg
76,2 cm