Learn More
Metro™ Table de travail de laboratoire en acier inox, dessus phénolique gris et cadre à 3 côtés
La table de travail de laboratoire en acier inox Metro assure une performance anticorrosion et une construction en acier inox entière.
Marque:  Metro™ LTSM60UPG
Code nomenclature Nacres: JA.02
Informations supplémentaires : Poids : 43.54400kg
Code produit. 15927151
  • 2135.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-01-2025
Description
  • Surfaces lisses faciles à nettoyer
  • Les unités mobiles peuvent être facilement déplacées pour nettoyer derrière la zone de la table
  • Large gamme d’accessoires et de roulettes disponibles
Informations sur la commande
Les roulettes doivent être commandées séparément.
Spécification
Spécification
59,75 in
59,75 x 30 x 36 po (151,7 x 76,2 x 91,44 cm)
91,44 cm
Cadre à 3 côtés, insert adaptateur
54 kg
273 kg
151,7 cm
Acier inoxydable
Table mobile
Idéal pour le laboratoire
36 in
30 po
120 lb
76,2 cm
600 lb