Learn More
Metro™ Chariot pour équipements de voies respiratoires préconfiguré
Code produit. 15917261
Click to view available options
Type de produit:
Chariot pour équipements de voies respiratoires
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15917261
Marque: Metro™ SXRSAIR1
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
  • Tiroir en polymère de 7,6 cm (3 po)
  • Tiroir en polymère de 15,2cm (6 po)
  • Séparateurs de tiroir de 7,63 cm (3 po) (3 courts, 2 longs)
  • Module pivotant gauche avec 3 bacs à bascule verrouillables
  • Module pivotant droit avec bac à bascule verrouillable par le haut
  • Plateau de module et séparateurs
  • Poubelle et support
  • Tube de support supérieur simple
  • Rail de suspension supérieur
  • Bac utilitaire en métal 1/2 format
  • Bacs utilitaires pour pont en plastique avec couvercles (6)
  • Panier d’alimentation en treillis métallique pour pont
  • Kit de base mobile largeur simple
  • Kit de boîtier largeur simple de 83,8 cm (33 po)
  • Kit de panneau interne avec verrou mécanique (2 clés) de 83,8 cm (33 po)
  • Kit plateau simple
Excellent espace de travail et de stockage pour les éléments de petite et moyenne taille
  • Dimensions globales (P x l x H) : 63,5 x 88,3 x 114,3 cm (25 x 34,75 x 45 po)
  • Les modules latéraux pivotent pour fournir des surfaces de travail supplémentaires ainsi qu’un accès facile aux éléments des bacs à bascule
Spécification
Type de produit Chariot pour équipements de voies respiratoires
Couleur Taupe, Blue
Profondeur (impériale) 25 po
Profondeur (métrique) 63,5 cm
Dimensions (L x l x H) 25 x 34.7 x 45 in.
Hauteur (impériale) 45 po
Hauteur (métrique) 114,3 cm
Comprend Tiroir en polymère de 7,6 cm ; Tiroir en polymère de 15,2 cm ; Séparateurs de tiroir de 7,63 cm (3 courts, 2 longs) ; Module pivotant gauche avec 3 bacs à bascule verrouillables ; Module pivotant droit avec bac à bascule verrouillable par le haut ; Plateau de module et séparateurs ; Poubelle et support ; Tube de support supérieur simple ; Rail de suspension supérieur ; Bac utilitaire en métal demi-format ; 6 bacs utilitaires pour pont en plastique avec couvercles ; Panier d’alimentation en treillis métallique pour pont ; Kit de base mobile largeur simple ; Kit de boîtier largeur simple de 83,8 cm ; Kit de panneau interne avec verrou mécanique (2 clés) de 83,8 cm ; Kit plateau simple
Matériau Polymer
Nbre d’étagères None
Largeur (impériale) 34,7 in
Largeur (métrique) 88,3 cm