Learn More
Metro™ Table à dessus perforé pour salles blanches avec structure élevée
Ajoutez plus d’espace à votre environnement de travail. L’unité d’étagères en acier inox de la table à dessus perforé pour salles blanches avec structure élevée Metro est dotée d’un dessus perforé (avec environ 35 % de surface ouverte) et est conçue pour la propreté et la stabilité.
Marque:  Metro™ CTP3072S-H
Code produit. 15966901
  • 4785.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 26-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Pieds réglables en hauteur (33 à 40 po [83,8 à 101,6 cm] en incréments de 1 po [25 mm])
  • montant arrière élevé de 74 po (188 cm)
  • Dessus fabriqué à partir d’acier inox électropoli de calibre 14 de type 304 avec trous de 0,75 po (19 mm) sur centres de 1 po (25 mm)
  • Les membres du support ont une finition satinée
Specifications
Specifications
Table pour salles blanches
72 x 30 x 74 po (182,5 x 76,2 x 188 cm)
188 cm
72 po
30 in
Acier inoxydable
Silver
74 in
Avec support d’étagère
182,5 cm
76,2 cm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers