Learn More
Metro™ Table à dessus perforé pour salles blanches avec structure élevée
Ajoutez plus d’espace à votre environnement de travail. L’unité d’étagères en acier inox de la table à dessus perforé pour salles blanches avec structure élevée Metro est dotée d’un dessus perforé (avec environ 35 % de surface ouverte) et est conçue pour la propreté et la stabilité.
Marque: Metro™ CTP3060S-H
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pieds réglables en hauteur (33 à 40 po [83,8 à 101,6 cm] en incréments de 1 po [25 mm])
- montant arrière élevé de 74 po (188 cm)
- Dessus fabriqué à partir d’acier inox électropoli de calibre 14 de type 304 avec trous de 0,75 po (19 mm) sur centres de 1 po (25 mm)
- Les membres du support ont une finition satinée
Spécification
Table | |
60 x 30 x 33 à 40 po (152,5 x 76,2 x 83,8 à 101,6 cm) | |
de 83,8 à 101,6 cm | |
60 po | |
400 lb | |
Perforé | |
29,7 kg | |
76,2 cm |
Silver | |
33 à 40 po | |
Support d’étagère et montants arrière pour usage intensif | |
152,5 cm | |
181,4 kg | |
65,5 lb | |
30 po | |
Acier inoxydable |