Learn More
Metro™ Chariot utilitaire série myCart™, gris
Simplifiez le déplacement d’éléments sur l’espace de travail. La série Metro myCart™ est dotée de chariots en polymère faciles à nettoyer, durables et conviviaux.
Marque: Metro™ MY2636-35BL
Code nomenclature Nacres: JA.01
Informations supplémentaires : Poids : 24.00000kg
Description
Simplifiez le déplacement d’éléments sur votre lieu de travail.La série Metro myCart™ est dotée de chariots en polymère faciles à nettoyer, durables et conviviaux.
- Homologué NSF
- La surface en polymère lisse peut être facilement nettoyée, résistant aux tâches
- Les étagères résistantes à la corrosion et aux chocs sont conçues pour résister aux utilisations quotidiennes
- Noir
- Montant en chrome
- La poignée longue et facile à saisir permet de disposer de plus d’espace entre le chariot et l’utilisateur, ce qui facilite les manœuvres
- La capacité importante permet de charger jusqu’à 500 lb (en fonction du modèle)
- Disponibles en configurations 2 et 3 étagères
- Quatre roulettes pivotantes incluses
Spécification
Chariot utilitaire | |
Noir | |
40,25 x 27,68 x 36,62 po (102,2 x 70,3 x 93 cm) | |
36,62 in | |
Quatre roulettes pivotantes en caoutchouc résistant de 5 po de diamètre, poignée allongée facile à saisir, coins à rebord de 11 mm pour empêcher les petits déversements, étagères en PEHD moulées par injection, quatre pieds chromés, 2 étiquettes de 4,62 x 88 po (L x H) à personnaliser | |
102,2 cm | |
227,3 kg | |
3 | |
70,3 cm |
NSF | |
Modèle de base à 3 niveaux | |
Conçu pour offrir un confort d’utilisation maximal, permet d’éviter de se heurter le tibia et de donner des coups de pied accidentels à la tablette inférieure ; assez spacieux pour stocker tous les objets du quotidien | |
93 cm | |
40,25 in | |
500 lb | |
polymère | |
27,68 in |