Learn More
Metro™ Chariot utilitaire série MW avec étagères en treillis métallique massives
Fait à partir d’étagères Super Erecta™ dotées de manchons en plastique fendus, de deux poignées monoblocs et de roulettes avec tampons en forme de donut, le chariot utilitaire Metro série MW avec étagères en treillis métallique massives est un ajout intelligent à n’importe quel lieu de travail.
Marque: Metro™ MW404
Code nomenclature Nacres: JA.01
Informations supplémentaires : Poids : 26.51200kg
Description
Étagère et poignée en acier inox, chrome.
Table roulante
- Capacité de charge : 375 lb (170,1kg)
- Étagères Super Erecta™ entièrement interchangeables
- L’étagère centrale peut être positionnée à n’importe quelle hauteur par incréments de 1 po (2,5 cm)
- Les poignées en acier inox ou en chrome monoblocs (en fonction du modèle) ajoutent rigidité et durabilité
- Les chariots de 18 po (46 cm) sont dotés de roulettes de 4 po (10 cm) de dia. ; les chariots larges de 21 po (53 cm) et 24 po (61 cm) sont dotés de roulettes de 5 po (13 cm) de dia.
- Trois niveaux
- Capacité de charge de 375 lb (170 kg) par chariot
- Acier inoxydable de calibre 18, doublé sur les bords pour une rigidité et une résistance accrues
- Les bords surélevés permettent de contenir les déversements et facilitent le nettoyage
- Les coins de fixation robustes facilitent le montage
- Étagères chromées ou en acier inox disponibles avec conception truss pour une résistance accrue
- Les coins glissent facilement sur les manchons en plastique à clipser biseautés spéciaux pour les fixer solidement en place
Informations sur la commande
Assemblage requis. Assemblage / désassemblage rapide et facile sans outils.
Spécification
Chariot utilitaire | |
Modèle à 3 niveaux | |
Transport de matériaux nécessitant une étendue de surface plane et solide | |
38 in | |
2 étagères en treillis chromé Super Erecta™ et une étagère massive (plate) en acier inox avec manchons fendus en plastique ; 2 poignées en chrome monoblocs ; Roulette de 5 po de dia. ; Tampons donut de 3,5 po | |
91 cm | |
170 kg | |
Acier inox, chrome | |
59 lb | |
53 cm |
NSF | |
36 x 21 x 38 po (91 x 53 x 97 cm) | |
Chrome | |
97 cm | |
36 po | |
375 lb | |
3 | |
26,8 kg | |
21 po |