Learn More
Metro™ Chariot utilitaire série MW avec étagères en treillis métallique massives
Fait à partir d’étagères Super Erecta™ dotées de manchons en plastique fendus, de deux poignées monoblocs et de roulettes avec tampons en forme de donut, le chariot utilitaire Metro série MW avec étagères en treillis métallique massives est un ajout intelligent à n’importe quel lieu de travail.
Marque:  Metro™ MW401
Code nomenclature Nacres: JA.01
Informations supplémentaires : Poids : 19.07200kg
Code produit. 15967171
  • 700.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-10-2024
Description
Étagère et poignée en acier inox, chrome.
Table roulante
  • Capacité de charge : 375 lb (170,1kg)
  • Étagères Super Erecta™ entièrement interchangeables
  • L’étagère centrale peut être positionnée à n’importe quelle hauteur par incréments de 1 po (2,5 cm)
  • Les poignées en acier inox ou en chrome monoblocs (en fonction du modèle) ajoutent rigidité et durabilité
  • Les chariots de 18 po (46 cm) sont dotés de roulettes de 4 po (10 cm) de dia. ; les chariots larges de 21 po (53 cm) et 24 po (61 cm) sont dotés de roulettes de 5 po (13 cm) de dia.
  • Trois niveaux
  • Capacité de charge de 375 lb (170 kg) par chariot
Étagères massives
  • Acier inoxydable de calibre 18, doublé sur les bords pour une rigidité et une résistance accrues
  • Les bords surélevés permettent de contenir les déversements et facilitent le nettoyage
  • Les coins de fixation robustes facilitent le montage
Étagères à claire-voie
  • Étagères chromées ou en acier inox disponibles avec conception truss pour une résistance accrue
  • Les coins glissent facilement sur les manchons en plastique à clipser biseautés spéciaux pour les fixer solidement en place
Informations sur la commande
Assemblage requis. Assemblage / désassemblage rapide et facile sans outils.
Spécification
Spécification
Chariot utilitaire
Modèle à 3 niveaux
Transport de matériaux nécessitant une étendue de surface plane et solide
38 in
2 étagères en treillis chromé Super Erecta™ et une étagère massive (plate) en acier inox avec manchons fendus en plastique ; 2 poignées en chrome monoblocs ; Roulette de 4 po de dia. ; Tampons donut de 3,5 po
61 cm
170 kg
Acier inox, chrome
43 lb
46 cm
NSF
24 x 18 x 38 po (61 x 46 x 97 cm)
Chrome
97 cm
24 po
375 lb
3
19,5 kg
18 in