Learn More
Metro™ Chariots utilitaires série MW avec étagères massives
Déplacez et stockez des éléments plus facilement dans n’importe quel laboratoire. Les chariots utilitaires série Metro MW sont fabriqués à partir d’étagères Super Erecta™ dotées de manchons en plastique fendus, de deux poignées monoblocs et de roulettes avec tampons en forme de donut pour faciliter la mobilité des équipements de laboratoire.
Marque: Metro™ MW206
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Table roulante
- Capacité de charge : 375 lb (170,1kg)
- Étagères Super Erecta entièrement interchangeables
- L’étagère centrale peut être positionnée à n’importe quelle hauteur par incréments de 1 po (2,5 cm)
- Les poignées en acier inox monoblocs ajoutent rigidité et durabilité
- Les chariots de 18 po (46 cm) sont dotés de roulettes de 4 po (10 cm) de dia. ; les chariots larges de 21 po (53 cm) et 24 po (61 cm) sont dotés de roulettes de 5 po (13 cm) de dia.
- Trois niveaux
- Capacité de charge de 375 lb (170 kg) par chariot
- Acier inoxydable de calibre 18, doublé sur les bords pour une rigidité et une résistance accrues
- Les bords surélevés permettent de contenir les déversements et facilitent le nettoyage
- Les coins de fixation robustes facilitent le montage
Informations sur la commande
Assemblage requis. Assemblage / désassemblage rapide et facile sans outils.
Spécification
Chariot utilitaire | |
NSF | |
Modèle à 3 niveaux | |
Transport de matériaux nécessitant une étendue de surface plane et solide | |
99 cm | |
36 in | |
375 lb | |
Stainless Steel | |
21 in |
170 kg | |
Silver | |
36 x 21 x 39 po (91 x 53 x 99 cm) | |
39 in | |
3 étagères massives (plates) en acier inox Super Erecta™ avec manchons fendus en plastique ; 2 poignées en acier inox monoblocs ; Roulettes de 5 po de dia. ; Tampons donut de 3,5 po | |
91 cm | |
170 kg | |
3 | |
53 cm |