Learn More
Metro™ Unité de sécurité mobile à roulettes à tige MetroMax Q
Sécurisez la propriété de votre laboratoire. L’unité de sécurité mobile à roulettes à tige Metro MetroMax Q fournit une protection mobile pour les matériaux précieux et éléments sensibles, en les protégeant de la perte ou du vol lorsqu’ils sont déplacés dans votre établissement.
Marque:  Metro™ MQSEC53DE
Code produit. 15957161
  • 2405.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 25-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • La construction en treillis métallique ouvert épais permet que le contenu reste visible, ce qui facilite le contrôle des stocks.
  • Protection antimicrobienne Microban™ intégrée pour assurer que le produit reste “plus propre entre les nettoyages”
  • Double porte avec poignée ergonomique -+-tour. Chaque porte s’ouvre à 270° et peut être fixée aux panneaux latéraux
  • Comprend quatre roulettes de dia. (127 mm) avec bande de roulement en PE ; deux pivotantes et deux pivotantes avec freins
  • Les unités standard sont constituées d’étagères en treillis métallique supérieur et inférieur revêtues d’époxy taupe, de montants en acier tri-lobal, de boîtiers en treillis métallique et de portes
  • Les roulettes et les tampons sont fournis avec les unités mobiles
  • Ouvertures de grille : 44 x 44 mm
Modèles DE
  • Équipés de deux roulettes 5MPX et deux roulettes 5MPBX
  • Roulettes avec finition plaquée incluses
Modèles VE
  • Équipés de deux roulettes 5PCX et deux roulettes 5PCBX
  • Recommandés pour les environnements humides
  • Roulettes en polymère résistantes à la corrosion incluses
Étagères intermédiaires en option : Étagères à réglage rapide MetroMax Q ou étagères résistantes à la corrosion MetroMax i
Étagères intermédiaires vendues séparément
Spécification
Spécification
Unité de sécurité mobile
1723 mm
1035 mm
2
Roulettes de diamètre de 5 po (127 mm) avec tige en PE et polymère résistant à la corrosion
1035 x 707 x 1723 mm
Quatre roulettes 5MPX
Epoxy-coated Steel
75 kg
707 mm