Learn More
Metro™ Unités de sécurité mobiles robustes MetroMax Q
Fournit une protection pour les matériaux précieux et les éléments sensibles contre la perte ou le vol
Marque:  Metro™ MQSEC55LE
Code produit. 15907171
  • 3370.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 26-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Monté sur un chariot en aluminium doté de deux roulettes montées sur plaque B5P et deux B5PB
  • Avec roulettes montées sur plaques de 127 mm et tampons enveloppants
  • La construction en treillis métallique ouvert épais permet que le contenu reste visible, ce qui facilite le contrôle des stocks.
  • Protection antimicrobienne Microban™ intégrée pour assurer que le produit reste “plus propre entre les nettoyages”
  • Double porte avec poignée ergonomique -+-tour. Chaque porte s’ouvre à 270 degrés et peut être fixée aux panneaux latéraux
  • Les unités standard sont constituées d’étagères en treillis métallique supérieur et inférieur revêtues d’époxy taupe, de montants en acier tri-lobal, de boîtiers en treillis métallique et de portes
  • Les roulettes et les tampons sont fournis avec les unités mobiles
  • Ouvertures de grille : 44 x 44 mm
Étagères intermédiaires en option : Étagères à réglage rapide MetroMax Q ou étagères résistantes à la corrosion MetroMax i
Étagères intermédiaires vendues séparément
Spécification
Spécification
Unité de sécurité mobile
39.125 x 28.0625 x 68.5 in.
Roulettes montées sur plaques de 127 mm et tampons enveloppants
Epoxy-coated Steel
80 kg
Taupe
1740 mm
1299 mm
2
713 mm