Learn More
Metro™ Accessoire MetroMax iQ™, tablette pour clavier
Pour une utilisation avec les étagères MetroMax iQ
Marque:  Metro™ KBX
Code produit. 15976941
  • 409.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • L’étagère revêtue d’époxy offre un haut niveau de résistance à la corrosion
  • Montage sur étagères d’une largeur de 18 po ou 24 po
  • La longueur minimale de l’étagère est de 30 po.
Le poids de charge ne doit pas dépasser 10 lbs. (45,8 kg).
Spécification
Spécification
Tablette pour clavier
Étagères MetroMax i de 18 po (457 mm) et 24 po (610 mm) de large
127 cm
67,3 cm
45,8 kg
40,6 cm
26,5 x 16 x 5 po (67,3 x 40,6 x 127 cm)
5 po
26,5 in
10 lb
16 po