Learn More
Metro™ Chariot à panier pour verrerie MetroMax i
Stockez ou déplacez votre verrerie en toute confiance dans le laboratoire. Le chariot à panier pour verrerie MetroMax i est un chariot de niveau 2 doté d’une protection antimicrobienne Microban intégrée qui vous permet de configurer sa disposition, en vous assurant que le stockage et le mouvement ne perturberont pas votre journée de travail.
1035.00€ - 1725.00€
Spécification
Type de produit | Chariot pour verrerie |
---|---|
À utiliser avec (application) | Transport de verrerie |
Longueur (impériale) | 36 po |
Longueur (métrique) | 91,4 cm |
Capacité de charge (impériale) | 800 lb |
Code produit | Marque | Hauteur (impériale) | Hauteur (métrique) | Comprend | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (impériale) | Hauteur (métrique) | Comprend | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15996921
|
Metro™
GWBX3-2 |
60 po | 152,4 cm | Étagère inférieure MetroMax i robuste | Unité 4 paniers |
1725.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15986921
|
Metro™
GWBX3-1 |
40 po | 101,6 cm | Étagère inférieure MetroMax i robuste | Unité 2 paniers |
1035.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15946931
|
Metro™
GWTX3-1 |
40 po | 101,6 cm | 3 étagères inférieures MetroMax i™ robustes ; 2 kits de conteneur de transport pour verrerie (grand et petit conteneur avec séparateurs intérieurs) ; 4 roulettes en polymère MetroMax iQ™ (2 pivotantes / 2 pivotantes avec freins) ; Fourche tout-polymère ; essieu et matériel en acier inox | Unité de kit 2 conteneurs |
1035.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15956931
|
Metro™
GWTX3-2 |
60 po | 152,4 cm | Étagère inférieure MetroMax i robuste | Unité de kit 4 conteneurs |
1725.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
La conception modulaire offre une flexibilité optimale. Les polymères renforcés offrent une résistance supérieure (jusqu’à 800 lb par étagère).
- Résistant à la corrosion, adapté aux environnements humides
- Garantie à vie contre la rouille et la corrosion
- Les étagères sont faciles à essuyer et sont dotées d’un rebord pour retenir les gouttes et déversements
- Les solutions de verrerie à deux et quatre paniers sont proposées avec un format compact de 18 x 36 po (457 x 914 mm)
- L’étagère massive MetroMax permet d’empêcher les déversements et peut être retirée du cadre de l’étagère pour faciliter le nettoyage
- Large gamme d’accessoires disponibles séparément, y compris les roulettes tout-polymère pour une résistance à la corrosion maximale et des performances exceptionnelles
Informations sur la commande
Roulettes non incluses (les roulettes Metro série 5PC sont recommandées pour des performances de durée de vie supérieures).
Spécification
Chariot pour verrerie | |
36 po | |
800 lb | |
polymère | |
45,7 cm |
Transport de verrerie | |
91,4 cm | |
362,8 kg | |
18 po |