Learn More
Metro™ Accessoire pour chariot Lifeline - Conteneurs pour pièces tranchantes
Se fixe aux chariots pour une accessibilité facile tout en étant mobile
Marque: Metro™ FL251
Code nomenclature Nacres: HA.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.90400kg
Description
- Verrouillable
- Dimensions avec boîte à gants : 12,06 x 33,02 x 50,48 cm (4,75 x 13 x 19,875 po)
- Dimensions sans boîte à gants : 12,06 x 33,02 x 28,89 cm (4,75 x 13 x 11,375 po)
Spécification
Conteneur pour déchets tranchants | |
Chariots Lifeline | |
Conteneur pour déchets tranchants |