Learn More
Metro™ Accessoire pour chariot de laboratoire, housse en vinyle
Protège le contenu des étagères de la poussière et d’autres contaminants en suspension dans l’air grâce à une housse en vinyle pour chariot de laboratoire Metro
Marque:  Metro™ GWSVC62
Code produit. 15936931
  • 446.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 25-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • En vinyle avec fermetures Velcro
  • La housse transparente permet un accès visuel facile ; la housse bleue permet d’obstruer la lumière
  • Convient aux étagères de 18 x 36 po (45,7 x 91,4 cm)
Spécification
Spécification
Housse de chariot
36 x 18 x 52 po (91,4 x 45,7 x 132 cm)
132 cm
91,4 cm
Haut
45,7 cm
Bleu
52 in
36 po
Vinyle
18 in