Learn More
Metro™ Ensemble de rails qwikTRAK™ haute densité
Créez des rails d’une longueur pouvant aller jusqu’à 21 pieds
Marque: Metro™ BTS15NA
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour une utilisation avec les systèmes d’étagères Metro Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™, MetroMax Q et MetroMax i
- Les ensembles comprennent les rails et le matériel nécessaires pour assembler le système sur 21 pieds (640 cm)
- 17-823-715 (BTS2.5NA) comprend un kit d’assemblage pour connecter le rail à d’autres ensembles de rails
Spécification
Kit de rails | |
457,2 cm | |
Rails et matériel nécessaires pour assembler le système qwikTRAK™ à intensité élevée jusqu’à 21 pi. | |
9,5 kg |
180 po | |
Système d’étagères Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ MetroMax Q™ et MetroMax i™ | |
21 lb |