Learn More
Metro™ Table de travail de laboratoire HD Super en acier inox, fixe
Code produit. 15967331
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
48 x 30 x 34 po (121,92 x 76,2 x 86,36 cm)
60 x 30 x 34 po (152,4 x 76,2 x 86,36 cm)
60 x 30 x 34 po (152,5 x 76,2 x 86,36 cm)
60 x 36 x 34 po (152,4 x 91,4 x 86,4 cm)
70 x 30 x 34 po (177,8 x 76,2 x 86,36 cm)
72 x 30 x 34 po (182,88 x 76,2 x 86,36 cm)
96 x 30 x 34 po (243,84 x 76,2 x 86,36 cm)
Matériau:
Acier inoxydable
Acier inoxydable (14 ga)
Comprend:
Cadre en H inférieur (SS)
Cadre à 3 côtés inférieur (SS)
Étagère inférieure (SS)
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15967331
Marque: Metro™ WT366US
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Garder les choses à un endroit déterminé du laboratoire est important pour tout le personnel. La table de travail de laboratoire HD Super en acier inox Metro est fixe et dispose d’une base ouverte qui facilite le nettoyage. Sa surface stable et sa construction de base en font un choix adapté pour presque tous les laboratoires.
  • Surface de travail sans soudure en acier inox de calibre 14 avec bords arrondis de 34 po (86,4 cm) de hauteur
  • La structure de support élimine virtuellement les bourdonnements
  • Les montants avec pieds réglables compensent les petites irrégularités du sol
  • Pied de mise à niveau sur chaque montant
Informations sur la commande
Assemblage requis. Assemblage facile sans outils. Disponibles dans d’autres tailles ; appelez votre représentant du service client Fisher Safety au 1-800-772-6733.
Spécification
Type de produit Table fixe
Type de base Ouvert avec rails transversaux latéraux et arrière
Certifications/Conformité NSF
Dimensions (L x l x H) 60 x 36 x 34 po (152,4 x 91,4 x 86,4 cm)
À utiliser avec (application) Idéal pour le laboratoire
Hauteur (impériale) 34 po
Hauteur (métrique) 86,4 cm
Comprend Cadre à 3 côtés inférieur (SS)
Longueur (impériale) 60 po
Longueur (métrique) 91,4 cm
Poids (impériale) 104 lb
Poids (métrique) 47 kg
Largeur (impériale) 36 po
Largeur (métrique) 91,4 cm
Matériau Acier inoxydable