Learn More
Metro™ Table de travail de laboratoire HD Super en acier inox, fixe
Garder les choses à un endroit déterminé du laboratoire est important pour tout le personnel. La table de travail de laboratoire HD Super en acier inox Metro est fixe et dispose d’une base ouverte qui facilite le nettoyage. Sa surface stable et sa construction de base en font un choix adapté pour presque tous les laboratoires.
Marque:  Metro™ WT307FC
Code produit. 15907331
  • 1660.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 05-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Surface de travail sans soudure en acier inox de calibre 14 avec bords arrondis de 34 po (86,4 cm) de hauteur
  • La structure de support élimine virtuellement les “bourdonnements”
  • Les montants avec pieds réglables compensent les petites irrégularités du sol
  • Pied de mise à niveau sur chaque montant
Informations sur la commande
Assemblage requis. Assemblage facile sans outils. Disponibles dans d’autres tailles ; appelez votre représentant du service client Fisher Safety au 1-800-772-6733.
Spécification
Spécification
Table fixe
NSF
Pour la propreté, la stabilité
86,36 cm
72 po
180 lb
30 po
Acier inoxydable (14 ga)
Ouvert avec sous-étagère
72 x 30 x 34 po (182,88 x 76,2 x 86,36 cm)
34 po
Étagère inférieure (galvanisée)
182,88 cm
81,64 kg
76,2 cm