Learn More
Metro™ Table de travail de laboratoire HD Super en acier inox avec support d’étagère
Développez facilement votre espace de travail. La table de travail de laboratoire HD Super en acier inox avec support d’étagère Metro™ comporte des montants arrière étendus qui permettent la fixation de l’étagère suspendue.
Marque: Metro™ WTC306FS
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- 30 po de large (76 cm)
- Équipé de montants arrière fixes de 88 po (223,5 cm) et pieds de mise à niveau avant
Informations sur la commande
Étagères à cantilever vendues séparément.
Spécification
Table de travail | |
76,2 cm | |
Idéal pour le laboratoire | |
86,4 cm | |
60 po | |
Acier inoxydable | |
71 kg | |
30 po | |
Acier inoxydable |
30 po | |
60 x 30 x 34 po (152,4 x 76,2 x 86,4 cm) | |
34 po | |
Avec support d’étagère | |
152,4 cm | |
158 lb | |
Roues non incluses ; vendues séparément. | |
76,2 cm |