Learn More
Metro™ Accessoires pour chariots Flexline™
Code produit. p-4379399
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
8,5 x 4,5 x 16,75 in. (21,59 x 11,43 x 42,54 cm)
Couleur:
Gris
Capacité (impériale):
7 gal
Type de produit:
Poubelle et support
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15946911
Marque: Metro™ FL221
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Accessoires de stockage latéraux / encastrés
  • 28 quart
  • Dimensions : 37 x 27,5 x 39 cm (14,5 x 10,875 x 15,375 po)
  • Support inclus
Spécification
Capacité (impériale) 7 gal
Type de produit Poubelle et support
Capacité (métrique) 26,5 L
Couleur Gris
Dimensions (L x l x H) 8,5 x 4,5 x 16,75 in. (21,59 x 11,43 x 42,54 cm)
À utiliser avec (équipement) Pour chariots Flexline et Llifeline
Hauteur (impériale) 16,75 in
Hauteur (métrique) 42,54 cm
Comprend Portoir
Longueur (impériale) 8,5 in
Longueur (métrique) 21,59 cm
Matériau Plastique
Largeur (impériale) 4,5 in
Largeur (métrique) 11,43 cm