Learn More
Metro™ Étagère à cantilever Super Erecta™ ultra-résistante en acier inoxydable
Click to view available options
Longueur (impériale):
54 po
60 in
60 po
Matériau:
Acier inoxydable
Chrome
Conditionnement:
1 pièce
Description
- La conception du tapis de protection crée un rebord de retenue tout autour de l’étagère profonde
- Pour une utilisation avec les étagères Super Erecta™ ou HD Super™
- Largeur : 12 in
Informations sur la commande
Commander des montants arrière plus hauts que les montants avant pour accueillir ce type d’étagère.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Wire Shelf |
| Dimensions (L x l) | 54 x 12 po (137,1 x 30,48 cm) |
| À utiliser avec (équipement) | HD Supertrade; |
| Longueur (impériale) | 54 po |
| Longueur (métrique) | 137,1 cm |
| Largeur (impériale) | 12 po |
| Largeur (métrique) | 30,48 cm |
| Matériau | Chrome |