Learn More
Metro™ Housse pour rack pour cage, autoclavable
Dimensionnée pour s’adapter aux chariots pour cage autoclavables Metro
Marque:  Metro™ LC2460AC
Code produit. 15937011
  • 882.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 25-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Adapté à environ 70 cycles par housse
Spécification
Spécification
Autoclavables
Blue
Rack pour cage de 24 po de l
156,2 cm
157,5 cm
66 cm
Housse de chariot
62 x 26 x 61,5 po (157,5 x 66 x 156,2 cm)
61,5 in
62 in
26 po