Learn More
Cytiva Membrane noire Metricel™
Membrane contrastée pour l’analyse microbiologique. Le fond sombre offre un excellent contraste pour le comptage des colonies opaques dans les laboratoires de microbiologie.
Marque: Cytiva 66587
271.70 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21931" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le modèle exclusif de grille à points n’améliore pas ou n’inhibe pas la croissance certifiée pour une utilisation dans la technique de filtre à membrane (MF)
- Exclusivement destinée à la recherche
Spécification
Noir | |
Polyéthersulfone modifié à membrane noire Metricel | |
Stérile | |
Oui | |
Quadrillé |
En vrac avec séparateurs en parchemin | |
0,8 μm | |
Blanc | |
200/boîte | |
47 mm |