Learn More
Chlorure de méthyltriphénylphosphonium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
Methyltriphenylphosphonium chloride is used as a phase transfer catalyst in synthetic chemistry. It acts as a catalyst for regio-controlled ring-opening polymerization of substituted epoxides. It is utilized for controlling the corrosion iron. It acts as a reactant for intramolecular nitrone cycloaddition. In addition to this, it is used for neoplasm inhibition through antimitochondrial effect.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de méthyltriphénylphosphonium est utilisé comme catalyseur de transfert de phase en chimie synthétique. Il agit comme un catalyseur pour la polymérisation par ouverture de cycle régio-régulée des époxydes substitués. Il est utilisé pour lutter contre la corrosion du fer. Il agit comme réactif dans la cycloaddition de nitrones intramoléculaires. En outre, il est utilisé dans l’inhibition de néoplasmes par effet anti-mitochondries.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
Le chlorure de méthyltriphénylphosphonium est utilisé comme catalyseur de transfert de phase en chimie synthétique. Il agit comme un catalyseur pour la polymérisation par ouverture de cycle régio-régulée des époxydes substitués. Il est utilisé pour lutter contre la corrosion du fer. Il agit comme réactif dans la cycloaddition de nitrones intramoléculaires. En outre, il est utilisé dans l’inhibition de néoplasmes par effet anti-mitochondries.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Methyltriphenylphosphonium chloride |
Point de fusion | 221°C (decomposition) |
Formule linéaire | CH3P(C6H5)3Cl |
Quantité | 5 g |
Numéro UN | UN3077 |
Sensibilité | Hygroscopic |
Informations sur la solubilité | Soluble in methanol. |
Poids de la formule | 312.78 |
Pourcentage de pureté | 97% |