Learn More
Trichlorométhylsilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11486410
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Methyltrichlorosilane is used in production of methyl silicone resins, its vapor reacts with water on surfaces to give a thin layer of methylpolysiloxane which make it a water-repellent film. A combination of methyltrichlorosilane and sodium iodide can be used to cleave carbon-oxygen bonds such as methyl ethers. It is used as a precursor for forming various cross-linked siloxane polymers. Trichloromethylsilane is the starting material for the production of pure silicon for manufacture of semiconductors and optical fibers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le méthyltrichlorosilane est utilisé dans la production de résines méthylsiliconesa et sa vapeur réagit avec l’eau à la surface pour créer une fine couche de méthylpolysiloxane qui en fait un film hydrofuge. L’association entre le méthyltrichlorosilane et l’iodure de sodium peut être utilisée pour cliver les liaisons carbone-oxygène de la même manière que les éthers méthyliques. Il est utilisé comme précurseur pour la formation de divers polymères de siloxane réticulés. Le trichlorométhylsilane est la matière de base pour la production de silicium pur destiné à la fabrication de matériaux semi-conducteurs et de fibres optiques.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’eau et de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-79-6
Formule moléculaire CH3Cl3Si
Poids moléculaire (g/mol) 149.47
Numéro MDL MFCD00000481
Clé InChI JLUFWMXJHAVVNN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyltrichlorosilane, trichloro methyl silane, silane, trichloromethyl, methyl-trichlorsilan, methylsilicochloroform, trichloromethylsilicon, methylsilyl trichloride, monomethyltrichlorosilane, silane, methyltrichloro, trichlor-methylsilan
CID PubChem 6399
Nom IUPAC Trichloro(méthyl)silane
SMILES C[Si](Cl)(Cl)Cl
Spécification
Point d’ébullition 64°C to 66°C
Nom chimique ou matériau Methyltrichlorosilane
Point de fusion -78°C
Quantité 100 g
Numéro UN UN1250
Beilstein 1361381
Point d’éclair 8°C (46°F)
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 149.48
Pourcentage de pureté 97%
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.4115
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 1.27
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyltrichlorosilane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Methyltrichlorosilane