Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bleu de méthylthymol, sel de sodium , niveau indicateur
Code produit. p-3559327 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 10560744
Marque: Thermo Scientific Chemicals 394210010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1945-77-3 | C37H44N2Na4O13S | 848.779 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1945-77-3
Formule moléculaire C37H44N2Na4O13S
Poids moléculaire (g/mol) 848.779
Numéro MDL MFCD00148905
Clé InChI LGVVZVZPOQJZKT-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 131850582
Nom IUPAC 2-[[5-[3-[3-[[bis(carboxyméthyl)amino]méthyl]-4-hydroxy-2-méthyl-5-propan-2-ylphényl]-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-2-hydroxy-6-méthyl-3-propan-2-ylphényl]méthyl-(carboxyméthyl)amino]acide acétique ;sodium
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)CN(CC(=O)O)CC(=O)O)O)C(C)C)C(C)C)O)CN(CC(=O)O)CC(=O)O.[Na].[Na].[Na].[Na]
Spécification
Nom chimique ou matériau Methylthymol blue, tetrasodium salt
Informations sur la solubilité Solubility in water: 460g/L (20°C).
Spectre IR Authentique
Poids de la formule 844.76
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon en verre
Compatibilité pH 6.5 (yellow) to pH 8.5 (blue):Pass Test
Couleur Rouge
Quantité 1 g
Forme physique Poudre cristalline