missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methylnadic Anhydride, Serva Electrophoresis™

Code produit. 11751448
250 mL
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Identifiants chimiques

CAS 25134-21-8
Formule moléculaire C10H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 178.19
Clé InChI KNRCVAANTQNTPT-UHFFFAOYNA-N
Synonyme methy nadic anhydride mna, 3ar,4s,7r,7as-3a-methyl-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methano-2-benzofuran-1,3-dione, methylnadic anhydride, dsstox_cid_7844, dsstox_rid_78588, dsstox_gsid_27844, 3a-methyl-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoisobenzofuran-1,3-dione relative, 3abeta-methyl-3a,4,7,7abeta-tetrahydro-4beta,7beta-methanoisobenzofuran-1,3-dione

Spécification

Quantité 250 mL
Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit
Methylnadic Anhydride, Serva Electrophoresis™

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis