Learn More
Hydroxyde de méthylmercure(II), solution 1M dans de l’H2O, conditionné sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific™
88.40€ - 566.00€
Identifiants chimiques
CAS 1184-57-2
Numéro MDL MFCD00013924
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15431707
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
041253.XF
1 mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15411707
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
041253.AB
10 mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15421707
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
041253.AD
50 mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
  • Conditionné sous argon
Spécification
Identifiants chimiques
1184-57-2
MFCD00013924
Spécification
Methylmercury(II) hydroxide
Liquide
MFCD00013924
Slightly soluble in water.
1184-57-2
CH3HgOH
UN2024
232.63
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H300-H311-H331-H373
Fatal if swallowed.
Toxic in contact with skin.
Toxic if inhaled.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
P260-P262-P264b-P270-P271-P280-P284-P301+P310-P302+P350-P304+P340-P310-P314-P330-P361-P363-P501c
H300+H310+H330-H373
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: II; Proper Shipping Name: MERCURY COMPOUNDS, LIQUID, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 214-667-2
missing translation for 'rtecsNumber' : OW4900000
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' :
  • Conditionné sous argon
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon