Learn More
Hydroxyde de méthylmercure(II), 1M dans de l’H2O, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15451037
Click to view available options
Quantité:
1 mL
10 mL
50 mL
Comme catalyseur de défoliant et d’époxydation, comme agent dénaturant
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1184-57-2
Numéro MDL MFCD00013924
Spécification
Nom chimique ou matériau Methylmercury(II) hydroxide
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Quantité 10 mL
Formule linéaire CH3HgOH
Numéro UN UN2024
Informations sur la solubilité Fully miscible in water.
Poids de la formule 232.63
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M in H2O