Learn More
Iodure de méthylmagnésium, solution de 3 M dans éther diéthylique, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4089542 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
800mL
Code produit. 10420514
Marque: Thermo Scientific Acros 427401000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 917-64-6 | CH3IMg | 166.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 917-64-6, 60-29-7
Formule moléculaire CH3IMg
Poids moléculaire (g/mol) 166.24
Numéro MDL MFCD00001026
Clé InChI AUPXBVDHVRZMIB-UHFFFAOYSA-M
Synonyme methylmagnesium iodide, magnesium, iodomethyl, methylmagnesiumiodide, methyl magnesium iodide, iodomethylmagnesium, methylmagnesium iodide solution, 3.0 m in diethyl ether, memgi, ch3mgi, methyl-magnesium iodide
CID PubChem 101907
Nom IUPAC magnésium ; carbanide ; iodure
SMILES C[Mg]I
Spécification
Nom chimique ou matériau Methylmagnesium iodide
Densité 1.2600g/mL
Point d’éclair −40°C
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule linéaire CH3MgI
Quantité 100 mL
Gravité spécifique 1.26
Poids de la formule 166.24
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methylmagnesium iodide, 3M solution in diethyl ether
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.