Learn More
Chlorure de méthylmagnésium, 3M dans THF, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11336319
Click to view available options
Quantité:
0.25 mol
11 mol
Comme réactif grignard et agent alkylant dans la synthèse organique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 676-58-4
Formule moléculaire CH3ClMg
Poids moléculaire (g/mol) 74.79
Numéro MDL MFCD00000468
Clé InChI RQNMYNYHBQQZSP-UHFFFAOYSA-M
Synonyme methylmagnesium chloride, chloromethylmagnesium, chloro methyl magnesium, magnesium, chloromethyl, memgcl, methylmagnesiumchloride, methyl magnesium chloride, unii-m5e1132g4w, ch3mgcl, qmabhcaih@
CID PubChem 12670
Nom IUPAC chloro(methyl)magnesium
SMILES C[Mg]Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Methylmagnesium chloride
Couleur Marron à vert
Forme physique Liquide
Quantité 0.25 mol
Formule linéaire CH3MgCl
Numéro UN UN3399
Beilstein 3587199
Point d’éclair −17°C (1°F)
Informations sur la solubilité Insoluble in hydrocarbons
Poids de la formule 74.81
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 3M en THF
Odeur Ether-like
Sensibilité Air & Moisture Sensitive
Densité 1.013g/mL