Learn More
Bromure de méthylmagnésium, solution à 3 M dans l’éther diéthylique, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-2799224 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
800mL
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 10434862
Marque: Thermo Scientific Acros 183541000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 75-16-1 | CH3BrMg | 119.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-16-1, 60-29-7
Formule moléculaire CH3BrMg
Poids moléculaire (g/mol) 119.24
Numéro MDL MFCD00000041
Clé InChI AVFUHBJCUUTGCD-UHFFFAOYSA-M
Synonyme methylmagnesium bromide, methyl magnesium bromide, magnesium, bromomethyl, bromo methyl magnesium, methylmagnesium bromide solution, 3.0 m in diethyl ether, unii-22cw9773df, memgbr, methymagnesiumbromide, ch3mgbr, methylmagnesiumbromide, grignard reagent
CID PubChem 6349
SMILES C[Mg]Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Methylmagnesium bromide
Couleur Incolore à jaune
Note relative au nom 3M Solution in Diethyl Ether
Formule linéaire CH3MgBr
Concentration 2.85 to 3.20M
Densité 1.0350g/mL
Informations sur la solubilité Solubility in water: vigorous reaction.
Nom IUPAC bromo(methyl)magnesium
Poids de la formule 119.26
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Gravité spécifique 1.035
Quantité 100 mL
Point d’éclair −40°C
Forme physique Solution, peut développer un certain précipité de turbidité
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methylmagnesium bromide, 3M solution in diethyl ether
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 1
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P223-Éviter tout contact avec l'eau.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Methyl magnesium bromide, Ethyl ether