Learn More
Bromure de méthylmagnésium, 1 M de solution dans THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10654293
Bromure de méthylmagnésium, 1 M de solution dans THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10654293
100 mL, Flacon en verre AcroSeal™
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Code produit. 10654293
Marque: Thermo Scientific Acros 377381000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-16-1, 109-99-9
Formule moléculaire CH3BrMg
Poids moléculaire (g/mol) 119.24
Numéro MDL MFCD00000041
Clé InChI AVFUHBJCUUTGCD-UHFFFAOYSA-M
Synonyme methylmagnesium bromide, methyl magnesium bromide, magnesium, bromomethyl, bromo methyl magnesium, methylmagnesium bromide solution, 3.0 m in diethyl ether, unii-22cw9773df, memgbr, methymagnesiumbromide, ch3mgbr, methylmagnesiumbromide, grignard reagent
CID PubChem 6349
Nom IUPAC bromo(methyl)magnesium
SMILES C[Mg]Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Methylmagnesium bromide
Couleur Brun cendré à marron-violet
Note relative au nom 1M Solution in THF
Formule linéaire CH3MgBr
Concentration 0.95 to 1.20M
Densité 1.0000g/mL
Informations sur la solubilité Solubility in water: vigorous reaction.
Poids de la formule 119.24
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Gravité spécifique 1
Quantité 100 mL
Point d’éclair −21°C
Forme physique Solution
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0440332 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number377381000,377388000
Numéro de lotA0440332 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/11/2023 Catalog Number377381000,377388000
Numéro de lotA0399191 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number377381000,377388000
Numéro de lotA0394395 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number377381000,377388000
Numéro de lotA0430977 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/01/2022 Catalog Number377381000,377388000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methylmagnesium bromide, 1M solution in THF
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Nom du produit
Bromure de méthylmagnésium, 1 M de solution dans THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >