Learn More
Bromure de méthylmagnésium, solution 1 M dans CPME, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
72.30€ - 332.00€
Identifiants chimiques
CAS 75-16-1, 5614-37-9
Formule moléculaire CH3BrMg
Poids moléculaire (g/mol) 119.24
Numéro MDL MFCD00000041
Clé InChI AVFUHBJCUUTGCD-UHFFFAOYSA-M
Synonyme methylmagnesium bromide, methyl magnesium bromide, magnesium, bromomethyl, bromo methyl magnesium, methylmagnesium bromide solution, 3.0 m in diethyl ether, unii-22cw9773df, memgbr, methymagnesiumbromide, ch3mgbr, methylmagnesiumbromide, grignard reagent
CID PubChem 6349
Nom IUPAC Magnésium;carbanide;bromure
SMILES C[Mg]Br
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
12645017
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
446001000
100 mL
72.30€
100mL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12655017
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
446008000
800 mL
332.00€
800mL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
75-16-1, 5614-37-9
119.24
AVFUHBJCUUTGCD-UHFFFAOYSA-M
6349
C[Mg]Br
CH3BrMg
MFCD00000041
methylmagnesium bromide, methyl magnesium bromide, magnesium, bromomethyl, bromo methyl magnesium, methylmagnesium bromide solution, 3.0 m in diethyl ether, unii-22cw9773df, memgbr, methymagnesiumbromide, ch3mgbr, methylmagnesiumbromide, grignard reagent
Magnésium;carbanide;bromure
Spécification
Methylmagnesium bromide
CH3BrMg
MFCD00000041
methylmagnesium bromide, methyl magnesium bromide, magnesium, bromomethyl, bromo methyl magnesium, methylmagnesium bromide solution, 3.0 m in diethyl ether, unii-22cw9773df, memgbr, methymagnesiumbromide, ch3mgbr, methylmagnesiumbromide, grignard reagent
AVFUHBJCUUTGCD-UHFFFAOYSA-M
Magnésium;carbanide;bromure
6349
75-16-1, 5614-37-9
CH3MgBr
−1°C
Solubility in water: reacts
C[Mg]Br
119.24
119.24
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Liquides et vapeurs très inflammables.
Dégage au contact de l’eau des gaz inflammables qui peuvent s’enflammer spontanément.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif pour les organismes aquatiques
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau/se doucher.
EN CAS D’INGESTION :Rincer la bouche.
Ne PAS faire vomir
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 200-844-1
Identifiant produit
  • Methylmagnesium bromide, 1M solution in CPME
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.