Learn More
Methylergometrine maleate, Tocris Bioscience™
Code produit. 18772664
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
Active metabolite of methysergide (Cat. No. 1064)
Active metabolite of methysergide (Cat. No. 1064); uterotonic agent and oxytocic.
Identifiants chimiques
CAS 57432-61-8
Formule moléculaire C24H29N3O6
Poids moléculaire (g/mol) 455.511
Clé InChI NOFOWWRHEPHDCY-DAUURJMHSA-N
Synonyme methylergonovine maleate, methylergometrine maleate, methergine, erezingen, methylergobasine maleate, usaf uctl-8, unii-ir84jpz1rk, methylergonovine maleate salt, maleic acid, methyl ergonovine, methergine maleate salt
CID PubChem 5281072
Nom IUPAC (6aR,9R)-N-[(2S)-1-hydroxybutan-2-yl]-7-methyl-6,6a,8,9-tetrahydro-4H-indolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide;(Z)-but-2-enedioic acid
SMILES CCC(CO)NC(=O)C1CN(C2CC3=CNC4=CC=CC(=C34)C2=C1)C.C(=CC(=O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methylergometrine maleate
Quantité 50 mg
Poids de la formule 455.51
Pourcentage de pureté >98%