Learn More
α,β-Methyleneadenosine 5'-triphosphate trisodium salt, Tocris Bioscience™
Code produit. 18084552
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Non-selective P2 agonist
P2-purinoceptor agonist. Also shown to inhibit adenylate cyclase (Ki = 0.5 mM).
Spécification
Nom chimique ou matériau α, β-Methyleneadenosine 5'-triphosphate trisodium salt
CAS 1343364-54-4
Formule moléculaire C11H15N5Na3O12P3
Quantité 10 mg
Synonyme α, β-Methyleneadenosine 5'-triphosphate trisodium salt
Clé InChI CBAGKCWFSRTVER-MTQUBGKESA-K
SMILES C1=NC2=C(C(=N1)N)N=CN2C3C(C(C(O3)COP(=O)(CP(=O)([O-])OP(=O)(O)[O-])[O-])O)O.[Na+].[Na+].[Na+]
Nom IUPAC trisodium;[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-[[[hydroxy(oxido)phosphoryl]oxy-oxidophosphoryl]methyl]phosphinate
Poids moléculaire (g/mol) 571.155
CID PubChem 90488813
Poids de la formule 571.15
Pourcentage de pureté >98%