Learn More
Chlorure de méthylène (agent de conservation du pentène), Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantité:
4 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
4L
Description
Ce solvant est couramment utilisé dans les procédures de synthèse automatisées.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methylene Chloride |
| Point de fusion | -97°C |
| Note relative au nom | Pentene Preservative |
| Absorbance | 1 max. at 233nm, 0.12 max. at 240nm, 0.01 max. at 254nm |
| CAS | 110-83-8, 513-35-9, 67-56-1, 75-09-2 |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 1.33g/cm³ |
| Point d’ébullition | 39°C |
| Quantité | 4 L |
| Identification | Pass Test |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Methylene Chloride
- Attention
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.