Learn More
Chlorure de méthylène, acidifié, Pharmacopée européenne, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
100mL
Spécification
Spécification
| Conditionnement | Flacon |
| Noms d’analytes ou de composants | Methylene Chloride, Acidified. |
| Notes de qualité de la pureté | EU Ph Ref: 1055901 |
| Concentration | 0.1% in alcohol: water - 20:80 |
| Élément | Methylene Chloride |
| Quantité | 100 ml |
| Qualité | Eu. Ph. |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Methylene Chloride,Acidified. European Pharmacopoeia Ref: 1055901 (RP 128)
- Attention
- Cancérogénicité Catégorie 2
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .