Learn More
Bleu de méthylène, indicateur Redox, solide, C.I.52015, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Spécification
Spécification
Point de fusion | 100°C |
Poids de la formule | 373.89g/mol |
Conditionnement | Cuve en verre |
Couleur | Vert |
pH | 3 to 4.5 |
Quantité | 25 g |
Forme physique | Solide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Methylene Blue trihydrate
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- MIXTURE LIST-Contient: Methylene blue trihydrate, Methylene blue