Learn More
Bleu de méthylène, pur, 0,015 % de solution, indicateur redox, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
Spécification
Spécification
| Point de fusion | 0°C |
| Point d’ébullition | 100°C |
| Numéro MDL | 12111 |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Couleur | Bleu |
| Quantité | 500 mL |
| Forme physique | Liquide |