Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hydrate de bleu de méthylène, 96+ %, coloration de pureté élevée
70.35€ - 499.61€
Identifiants chimiques
CAS | 122965-43-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C16H18ClN3S |
Poids moléculaire (g/mol) | 319.85 |
Numéro MDL | MFCD00150006 |
Clé InChI | CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | Basic Blue 9 hydrate, C.I. 52015 hydrate |
CID PubChem | 16211647 |
Nom IUPAC | [7-(diméthylamino)phénothiazin-3-ylidène]-diméthylazanium ; chlorure ; hydrate |
SMILES | [Cl-].CN(C)C1=CC=C2N=C3C=CC(C=C3SC2=C1)=[N+](C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10741891
|
Thermo Scientific Chemicals
229801000 |
100 g | Flacon en verre |
70.35€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10004053
|
Thermo Scientific Chemicals
229800010 |
1 kg | Flacon en verre |
499.61€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
IndicateurIdentifiants chimiques
122965-43-9 | |
319.85 | |
CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M | |
16211647 | |
[Cl-].CN(C)C1=CC=C2N=C3C=CC(C=C3SC2=C1)=[N+](C)C |
C16H18ClN3S | |
MFCD00150006 | |
Basic Blue 9 hydrate, C.I. 52015 hydrate | |
[7-(diméthylamino)phénothiazin-3-ylidène]-diméthylazanium ; chlorure ; hydrateAfficher plus |
Spécification
Methylene Blue hydrate | |
122965-43-9 | |
96+% | |
MFCD00150006 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol | |
Authentique | |
[7-(diméthylamino)phénothiazin-3-ylidène]-diméthylazanium ; chlorure ; hydrate | |
16211647 | |
8.0% to 22.0% (105°C) | |
Vert |
100.0°C to 110.0°C | |
96.0 to 103.0% (on dried substance) | |
C16H18ClN3S | |
Basic Blue 9 hydrate, C.I. 52015 hydrate | |
CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M | |
[Cl-].CN(C)C1=CC=C2N=C3C=CC(C=C3SC2=C1)=[N+](C)C | |
319.85 | |
319.85 | |
≥96% | |
Poudre cristalline |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Nocif en cas d’ingestion.
Déclaration GHS P :
EN CAS D’INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
AVERTISSEMENT : Les informations fournies sur ce site Web ont été élaborées conformément à la réglementation de l’Union européenne (UE) et sont, à notre connaissance, exactes à la date de leur publication. Les informations ne sont fournies qu’à titre indicatif pour une manipulation et une utilisation en toute sécurité. Elles ne doivent pas être considérées comme une garantie ou une spécification de qualité.
Avertissement
missing translation for 'rtecsNumber' : SP5740000
- Methylene Blue hydrate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Methylene Blue hydrate, Methylene blue