Learn More
Bleu de méthylène, extra pur, SLR, C.I.52015, Fisher Chemical Code produit.: 10439180
Bleu de méthylène, extra pur, SLR, C.I.52015, Fisher Chemical
Code produit. 10439180
100 g
Click to view available options
Quantité:
100 g
Code produit. 10439180
Marque: Fisher Chemical M/4850/48
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Point de fusion 100°C
CAS 7220-79-3
Formule moléculaire C16H24ClN3O3S
Numéro MDL MFCD00150008
Clé InChI XQAXGZLFSSPBMK-UHFFFAOYSA-M
SMILES O.O.O.[Cl-].CN(C)C1=CC2=[S+]C3=CC(=CC=C3N=C2C=C1)N(C)C
Nom IUPAC 3,7-bis(dimethylamino)-5λ⁴-phenothiazin-5-ylium trihydrate chloride
Poids moléculaire (g/mol) 373.90
CID PubChem 104827
Poids de la formule 373.89g/mol
Conditionnement Cuve en verre
Couleur Vert
pH 3 to 4.5
Quantité 100 g
Forme physique Solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methylene Blue trihydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Methylene blue trihydrate, Methylene blue
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bleu de méthylène, extra pur, SLR, C.I.52015, Fisher Chemical >