Learn More
Acétoacétate de méthyle, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10616712
1 L, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 105-45-3
Formule moléculaire C5H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 116.12
Numéro MDL MFCD00008784
Clé InChI WRQNANDWMGAFTP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl acetoacetate, acetoacetic acid methyl ester, methylacetoacetate, methyl 3-oxobutyrate, butanoic acid, 3-oxo-, methyl ester, methyl acetylacetate, methyl acetylacetonate, 3-oxobutanoic acid methyl ester, acetoacetic methyl ester, acetoacetic acid, methyl ester
CID PubChem 7757
Nom IUPAC 3-oxobutanoate de méthyle
SMILES COC(=O)CC(C)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Methyl acetoacetate
Point de fusion -28.0°C
Couleur Incolore
Densité 1.0770g/mL
Point d’ébullition 169.0°C to 170.0°C
Point d’éclair 67°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3COCH2CO2CH3
Indice de réfraction 1.4175 to 1.4295
Quantité 1 L
Beilstein 03, 632
Fieser 13,60
Merck Index 15, 6083
Gravité spécifique 1.077
Informations sur la solubilité Solubility in water: 460g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether,soluble in carbon tetrachloride
Viscosité 1.8 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 116.12
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Acétoacétate de méthyle, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >