Learn More
Méthyl-2-isothiocyanatobenzoate, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | Methyl 2-isothiocyanatobenzoate |
% min. CAS | 97.0 |
Densité | 1.2500g/mL |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Formule linéaire | SCNC6H4CO2CH3 |
Quantité | 5 g |
Poids de la formule | 193.23 |
Pourcentage de pureté | 97% |